2-Bromo-6-metoxinaftaleno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
190560050 190560250
ACRO190560050EA 37.4 EUR
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-metoxinaftaleno 98%
2-Bromo-6-metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Pto. de fusión: 105…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004062
Núm. CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %