Cloruro de bencilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
200540050 200541000
ACRO200540050EA 22.9 EUR
ACRO200540050 ACRO200541000
Cloruro de bencilamonio 99%
Cloruro de bencilamonio
Formula: C₇H₁₀ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012852
Núm. CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %