Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201950050 201951000 201955000 201950025
ACRO201950050EA 36.6 EUR
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula: C₁₆H₃₆FN
Densidad: 0,887 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M