Salicilaldehído-oxima 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 54.1 EUR
207400250. 207401000. 207405000.
Salicilaldehído-oxima 98%
Salicilaldehído-oxima
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002120
Núm. CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %