4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
208340250 208341000
ACRO208340250EA 78.9 EUR
ACRO208340250 ACRO208341000
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Formula: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Pto. de fusión: 70…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)