Selenourea 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
213170010 213170050
ACRO213170010EA 67.1 EUR
ACRO213170010 ACRO213170050
Selenourea 98+%
Selenourea
Formula: CH₄N₂Se
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008065
Núm. CAS: 630-10-4
EINECS: 211-129-9
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to grey Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.0 %