Etanolamina clorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
217042500 217040010
ACRO217042500EA 74.8 EUR
ACRO217042500 ACRO217040010
Etanolamina clorhidrato 99+%
Etanolamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012892
Núm. CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %