Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
275650250
275651000
ACRO275650250EA
71.8
EUR
ACRO275650250
ACRO275651000
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) 99+%
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ Pto. de fusión: 133…136 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037324 Núm. CAS: 15761-39-4 EINECS: 239-848-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 136 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -59.5° to -61.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |