3-Metoxifenetilamina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
302610050 302610250
ACRO302610050EA 84.9 EUR
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Metoxifenetilamina 98+%
3-Metoxifenetilamina
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 118…119 °C (6 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008187
Núm. CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %