3-Clorofenetilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
342160050 342160250
ACRO342160050EA 64.6 EUR
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Clorofenetilamina 98%
3-Clorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 111…113 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: >109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047957
Núm. CAS: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %