Hidrogenosulfato de tetrametilamonio 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
343830050 343830500
ACRO343830050EA 171 EUR
ACRO343830050 ACRO343830500
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio 99+% para HPLC
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio
Formula: C₄H₁₃NO₄S
Pto. de fusión: 295…297 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036149
Núm. CAS: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)