3-Bromofenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 50.4 EUR
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromofenetilamina 99%
3-Bromofenetilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
Densidad: 1,406 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310790
Núm. CAS: 58971-11-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %