2,4-Diclorofenetilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
350780050 350780250
ACRO350780050EA 20.8 EUR
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Diclorofenetilamina 98%
2,4-Diclorofenetilamina
Formula: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060611
Núm. CAS: 52516-13-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %