3,4-Diclorofenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
350800050 350800250
ACRO350800050EA 157 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Diclorofenetilamina 99%
3,4-Diclorofenetilamina
Formula: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C
Densidad: 1,268 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060617
Núm. CAS: 21581-45-3
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %