4-Fluorofenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 33.8 EUR
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorofenetilamina 99%
4-Fluorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Pto. Ebullición: 50…52 °C (.1 mmHg)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134208
Núm. CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %