2-Metilfenetilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 45.6 EUR
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Metilfenetilamina 97%
2-Metilfenetilamina
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310827
Núm. CAS: 55755-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %