3-Metilfenetilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
351110010 351110050
ACRO351110010EA 35.1 EUR
ACRO351110010 ACRO351110050
3-Metilfenetilamina 98%
3-Metilfenetilamina
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310828
Núm. CAS: 55755-17-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %