(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368410010 368410050
ACRO368410010EA 46.1 EUR
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol
Formula: C₁₄H₁₅NO
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074959
Núm. CAS: 23364-44-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %