Cinc cloruro 1.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
370051000
370058000
370051000.EA
103
EUR
370051000.
370058000.
Cinc cloruro 1.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Cinc cloruro
Formula:
ZnCl₂ MW: 136.3 g/mol Pto. Ebullición: 732 Pto. de fusión: 283 Pto. de inflamación: –21 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2924 ADR: 3 I Índice Merck: 13,10185 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |