(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina 97%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370650010 370650050 370650250
ACRO370650010EA 38.3 EUR
ACRO370650010 ACRO370650050 ACRO370650250
(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina 97%, 98% ee
(R)-(+)-4-Cloro-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 232 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,115 g/cm³
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671639
Núm. CAS: 27298-99-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)