Trietilaluminio 1.3 mol/l in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
377291000 377298000
377291000.EA 133 EUR
377291000. 377298000.
Trietilaluminio 1.3 mol/l in heptane, AcroSeal®
Trietilaluminio
Formula: C₆H₁₅Al
Pto. de fusión: –93 °C
Número MDL: MFCD00009015
Núm. CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)