Trietilaluminio 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
381171000 381178000
381171000.EA 106 EUR
381171000. 381178000.
Trietilaluminio 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Trietilaluminio
Formula: C₆H₁₅Al
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009015
Núm. CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)