3-Aminobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 206 EUR
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Aminobencilamina 97%
3-Aminobenzylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. de fusión: 36…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078355
Núm. CAS: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %