2-Morfolinoetilamina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 200 EUR
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
2-Morfolinoetilamina 98+%
2-Morfolinoetilamina
Formula: C₆H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 24 °C
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006182
Núm. CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %