α-Bromodesoxibenzoina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
403170250 403170050
ACRO403170250EA 295 EUR
ACRO403170250 ACRO403170050
α-Bromodesoxibenzoina 97%
α-Bromodesoxibenzoina
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000136
Núm. CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %