2-Butanona-oxima 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 32 EUR
403331000. 403330250. 403330010.
2-Butanona-oxima 99%
2-Butanona-oxima
Formula: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 72 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.923 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013935
Núm. CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %