Difenil(metil)amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
414210050
414210250
ACRO414210050EA
51.5
EUR
ACRO414210050
ACRO414210250
Difenil(metil)amina 97%
Difenil(metil)amina
Formula:
C₁₃H₁₃N Pto. de fusión: –7,6 °C Pto. de inflamación: >93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041900 Núm. CAS: 552-82-9 EINECS: 209-023-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to orange-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |