4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F

415450250 415450050
ACRO415450250EA 362 EUR
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Pto. de fusión: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010196
Núm. CAS: 29270-56-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR