Cloruro de 2-cloroetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 53.1 EUR
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
Cloruro de 2-cloroetilamonio 98%
Cloruro de 2-cloroetilamonio
Formula: C₂H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 140…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012887
Núm. CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %