Tetrabutilamonio sulfato 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 66.8 EUR
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutilamonio sulfato 50% (w/w) en solución acuosa
Tetrabutilamonio sulfato
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Formula: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Pto. Ebullición: 84 °C
Densidad: 1,01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216632
Núm. CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4