2,6-Dimetilbenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14461.03 A14461.06 A14461.14
A14461.03EA 28.9 EUR
A14461.03 A14461.06 A14461.14
2,6-Dimetilbenzonitrilo ≥97%
2,6-Dimetilbenzonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 6575-13-9 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Odour: Almond-like Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 1932523 MDL No.: MFCD00037166
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037166
Núm. CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5