N-Fenil-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyldiphenylamine
44560.09 44560.18
44560.09EA 65.8 EUR
44560.09 44560.18
N-Fenil-p-toluidina ≥98%
N-Fenil-p-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 620-84-8 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.25 Flash Point: 155°(311°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 85-86° Boiling Point: 334° MDL No.: MFCD00092921
Formula: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Pto. Ebullición: 334 °C
Pto. de fusión: 85…86 °C
Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092921
Núm. CAS: 620-84-8
EINECS: 210-655-6