Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18
45477.30
45477.18EA
89.8
EUR
45477.18
45477.30
Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano tech. 90%, grado técnico
Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano
Purity: 90%
CAS No.: 335-27-3
Molecular Formula: C8F16
Formula Weight: 400.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.828
Melting Point: -55°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2064147
MDL No.: MFCD00001469
Formula:
C₈F₁₆ Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 1,828 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001469 Núm. CAS: 335-27-3 EINECS: 206-386-9 |