Benzoína ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
A10188.0BEA
84.9
EUR
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
Benzoína ≥99%
Benzoína
Purity: 99%
CAS No.: 119-53-9
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 181°(357°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 334-344°
Beilstein Reference: 391839
Merck Reference: 14,1093
MDL No.: MFCD00004496
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Pto. Ebullición: 334…344 °C Pto. de fusión: 131…136 °C Densidad: 1,310 Pto. de inflamación: 181 °C (357 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004496 Núm. CAS: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 Índice Merck: 14,1093 |