O-Metilbenzoina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
A10296.14 A10296.22 A10296.36
A10296.14EA 54.3 EUR
A10296.14 A10296.22 A10296.36
O-Metilbenzoina ≥97%
O-Metilbenzoina
Purity: 97% CAS No.: 3524-62-7 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 188-189°/15mm Beilstein Reference: 2052112 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00008492
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Densidad: 1,128
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008492
Núm. CAS: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
Índice Merck: 14,1093