Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
A10588.AEEA 129 EUR
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
Tetrabutilamonio fluoruro 1 M in THF
Tetrabutilamonio fluoruro
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: C16H36FN Formula Weight: 261.47 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3570522 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011747
Formula: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densidad: 0.903
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3 II