α-Benzoinaoxima ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
A10630.14
A10630.22
A10630.36
A10630.14EA
49.3
EUR
A10630.14
A10630.22
A10630.36
α-Benzoinaoxima ≥98%
α-Benzoinaoxima
Purity: 98+%
CAS No.: 441-38-3
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 2051941
Merck Reference: 14,1094
MDL No.: MFCD00004501
Formula:
C₁₄H₁₃NO₂ MW: 227,26 g/mol Pto. de fusión: 151…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004501 Núm. CAS: 441-38-3 EINECS: 207-127-2 Índice Merck: 14,1094 |