Salicilaldehído-oxima ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11080.14
A11080.22
A11080.36
A11080.14EA
41.6
EUR
A11080.14
A11080.22
A11080.36
Salicilaldehído-oxima ≥98%
Salicilaldehído-oxima
Purity: 98%
CAS No.: 94-67-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 1859881
Merck Reference: 14,8327
MDL No.: MFCD00002120
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002120 Núm. CAS: 94-67-7 EINECS: 202-353-8 Índice Merck: 14,8327 |