Dicloro(difenil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12051.36
A12051.22
A12051.36EA
169
EUR
A12051.36
A12051.22
Dicloro(difenil)silano ≥97%
Dicloro(difenil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 80-10-4
Molecular Formula: C12H10Cl2Si
Formula Weight: 253.20
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5790
Odour: Pungent
Melting Point: -22°
Boiling Point: 303-304°
Beilstein Reference: 609882
UN No.: 1769
MDL No.: MFCD00000489
Formula:
C₁₂H₁₀Cl₂Si Pto. Ebullición: 303…304 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 1,208 Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000489 Núm. CAS: 80-10-4 EINECS: 201-251-0 UN: 1769 ADR: 8,II |