Benzo[b]tiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12328.06
A12328.14
A12328.22
A12328.06EA
41
EUR
A12328.06
A12328.14
A12328.22
Benzo[b]tiofeno ≥98%
Benzo[b]tiofeno
Purity: 98+%
CAS No.: 95-15-8
Molecular Formula: C8H6S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 91°(195°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 80580
Merck Reference: 14,9303
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005864
Formula:
C₈H₆S Pto. Ebullición: 221…222 °C Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 1,149 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005864 Núm. CAS: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 ADR: 9,III Índice Merck: 14,9303 |