terc-Butilclorodifentilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 58479-61-1
Molecular Formula: C16H19ClSi
Formula Weight: 274.87
Flash Point: 112°(233°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.5680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-92°/0.01mm
Beilstein Reference: 644023
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000497
Formula:
C₁₆H₁₉ClSi Pto. Ebullición: 90…92 °C (0,01 mmHg) Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000497 Núm. CAS: 58479-61-1 EINECS: 261-282-0 UN: 2987 ADR: 8,II |