4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06
A13117.14
A13117.06EA
39.7
EUR
A13117.06
A13117.14
4-(Dimetilamino)benzonitrilo 98%
4-(Dimetilamino)benzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1197-19-9
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 317-319°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001815
Formula:
C₉H₁₀N₂ MW: 146.19 g/mol Pto. Ebullición: 317…319 °C Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001815 Núm. CAS: 1197-19-9 EINECS: 214-819-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |