4-Bromotiofeno-2-carbaldehído 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
A13304.06
A13304.22
A13304.14
A13304.06EA
31.3
EUR
A13304.06
A13304.22
A13304.14
4-Bromotiofeno-2-carbaldehído 96%
4-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Purity: 96%
CAS No.: 18791-75-8
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₅H₃BrOS MW: 191,05 g/mol Pto. Ebullición: 114…115 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 44…48 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00005431 Núm. CAS: 18791-75-8 EINECS: 242-577-3 |