L(+)-Citrulina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Cit-OH
A13316.09
A13316.18
A13316.09EA
48.3
EUR
A13316.09
A13316.18
L(+)-Citrulina ≥98%
L(+)-Citrulina
Purity: 98%
CAS No.: 372-75-8
Molecular Formula: C6H13N3O3
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 212-214° dec.
Beilstein Reference: 6055157
Merck Reference: 14,2331
Optical Rotation: +22° (c=2 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064397
Formula:
C₆H₁₃N₃O₃ Pto. de fusión: 212…214 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064397 Núm. CAS: 372-75-8 EINECS: 206-759-6 Índice Merck: 14,2331 |