5-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
A13381.06
A13381.14
A13381.22
A13381.06EA
45
EUR
A13381.06
A13381.14
A13381.22
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído ≥97%
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 4701-17-1
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.6390
Boiling Point: 104-106°/10mm
Beilstein Reference: 108404
MDL No.: MFCD00005432
Formula:
C₅H₃BrOS MW: 191,05 g/mol Pto. Ebullición: 104…106 °C (10 mmHg) Densidad: 1,762 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) |
Número MDL:
MFCD00005432 Núm. CAS: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |