Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
A13744.06
A13744.14
A13744.06EA
33.6
EUR
A13744.06
A13744.14
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥99%
Hidrogeno-(S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Purity: 99%
CAS No.: 15761-39-4
Molecular Formula: C10H17NO4
Formula Weight: 215.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 15828
Optical Rotation: -61° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037324
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ MW: 215,25 g/mol Pto. de fusión: 132…136 °C |
Número MDL:
MFCD00037324 Núm. CAS: 15761-39-4 EINECS: 239-848-3 |