4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14165.06
A14165.14
A14165.06EA
72.9
EUR
A14165.06
A14165.14
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol ≥99%
4-Cloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Purity: 99%
CAS No.: 10199-89-0
Molecular Formula: C6H2ClN3O3
Formula Weight: 199.56
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 614212
Formula:
C₆H₂ClN₃O₃ Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005808 Núm. CAS: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |