Perfluoro(metilciclohexano) ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14233.22
A14233.14
A14233.22EA
203
EUR
A14233.22
A14233.14
Perfluoro(metilciclohexano) ≥94%
Perfluoro(metilciclohexano)
Purity: 94%
CAS No.: 355-02-2
Molecular Formula: C7F14
Formula Weight: 350.06
Refractive Index: 1.3 00
Odour: Odourless
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1915981
MDL No.: MFCD00001468
Formula:
C₇F₁₄ Pto. Ebullición: 75…76 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,800 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001468 Núm. CAS: 355-02-2 EINECS: 206-573-5 |