Cloruro de 2-cloroetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
A14455.30EA
115
EUR
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
Cloruro de 2-cloroetilamonio ≥98%
Cloruro de 2-cloroetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 870-24-6
Molecular Formula: ClCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 115.99
Odour: Odourless
pH: 2-3
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 3590304
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012887
Formula:
C₂H₇Cl₂N Pto. de fusión: 143…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012887 Núm. CAS: 870-24-6 EINECS: 212-793-2 UN: 3261 ADR: 8,III |