Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
A14927.0F
A14927.AE
A14927.AP
A14927.0FEA
255
EUR
A14927.0F
A14927.AE
A14927.AP
Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% (w/w) in methanol
Hidróxido de benciltrimetilamonio
CAS No.: 100-85-6
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 65°
Beilstein Reference: 3917256
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008281
Formula:
C₁₀H₁₇NO MW: 167,25 g/mol Pto. Ebullición: 65 °C Densidad: 0,920 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008281 Núm. CAS: 100-85-6 EINECS: 202-895-5 UN: 2924 ADR: 3,II |